Documentos clave
40-0202
Sigma-Aldrich
Potassium sodium phosphate buffer solution
pH 6.4, 1/15 M
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
1/15 M
pH
6.4
Idoneidad
for biological purposes
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)