30-5530
L-Tirosina
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
3-(4-Hidroxifenil)-L-alanina, Ácido (S)-2-Amino-3-(4-hidroxifenil)propiónico
About This Item
grado
SAJ special grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Clave InChI
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?