MilliporeSigma
28-6080
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid, fuming
JIS special grade, 30.0-33.0%
Sinónimos:
Oleum
About This Item
Fórmula lineal:
H2SO4 · (SO3)x
Número de CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
JIS special grade
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 25 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
30.0-33.0%
density
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
InChI key
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)