28-5730
Sulfanilamide
JIS special grade, ≥99.7%
Sinónimos:
p-Aminobenzenesulfonamide
About This Item
Productos recomendados
grade
JIS special grade
assay
≥99.7%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
164-166 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChI key
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?