MilliporeSigma
28-1450
Sigma-Aldrich
Silver sulfate
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Fórmula lineal:
Ag2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
311.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
SAJ first grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
mp
652 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)