24-6250
Propyl 4-hydroxybenzoate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinónimos:
4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Ensayo
≥98.0%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
95-98 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Clave InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
356.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
180 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)