MilliporeSigma
24-5700
Sigma-Aldrich
Potassium tetraoxalate dihydrate
≥99.8%
Sinónimos:
Oxalic acid hemipotassium salt
About This Item
Fórmula lineal:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
254.19
Beilstein/REAXYS Number:
3854419
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay:
≥99.8%
form:
crystalline
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥99.8%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
1.0-2.5 (25 °C, 25.4 g/L)
SMILES string
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
InChI key
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
Suitability
pH standard solution
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)