24-5520
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
L(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt, Rochelle salt, Seignette salt
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
pH
7.0-8.5
cadena SMILES
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
Clave InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?