Saltar a
24-5250
Fosfato de potasio dibasic
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinónimos:
Fosfato de dipotasio, Hidrogenofosfato de dipotasio, sec -Fosfato de potasio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
K2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
174.18
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-834-5
MDL number:
eCl@ss:
38070212
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
granular
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
granular
availability
available only in Japan
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L)
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfato de potasio dibasic
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)