18-0317
N-Lauroilsarcosina sodium salt
SAJ first grade, ≥96.0%
Sinónimos:
N-Dodecanoil-N-metilglicina sodium salt, Sarkosyl NL
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
descripción
anionic surfactant
Ensayo
≥96.0%
mol peso
micellar avg mol wt 600
disponibilidad
available only in Japan
número de agregación
2
técnicas
MALDI-MS: suitable
protein purification: suitable
CMC
14.6 mM (20-25°C)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Clave InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
512.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
267 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)