Documentos clave
15-0010
Sigma-Aldrich
Iizuka′s reagent
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)