05-6450
Cresol mixture of isomers
CP
Sinónimos:
Methylphenol tricresol
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
Cc1ccc(O)cc1.Cc2cccc(O)c2.Cc3ccccc3O
InChI
1S/3C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;1-6-3-2-4-7(8)5-6;1-6-4-2-3-5-7(6)8/h3*2-5,8H,1H3
Clave InChI
QTWJRLJHJPIABL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)