MilliporeSigma
05-6000
Sigma-Aldrich
Copper(I) iodide
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinónimos:
Cuprous iodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CuI
Número de CAS:
Peso molecular:
190.45
EC Number:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
SAJ first grade
vapor pressure
10 mmHg ( 656 °C)
assay
≥97.0%
availability
available only in Japan
mp
605 °C (lit.)
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)