MilliporeSigma
10904988001
Roche
m7G(5′)ppp(5′)G
P1-5′-(7-Methyl)-guanosine-P3-5′-guanosine triphosphate
Sinónimos:
methyl-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate, p1-5′-7-, p1-5′-(7-methyl)-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate | methyl-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate, p1-5′-7-
About This Item
Código UNSPSC:
41116100
Formulario
lyophilized
mol peso
815.3
envase
pkg of 5 U
fabricante / nombre comercial
Roche
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
The nucleotide is used in combination with the SP6 and T7 RNA polymerase promoter system as an initiator for in vitro RNA synthesis.
Calidad
Typical analysis: 90% m7G(5′)ppp(5′)G (from Porg.), 1.7% lithium
Especificaciones
Formula: C21H28N10O18P3Li2
Definición de unidad
Conversion Factor
The data for converting A250 units into mg is: 5 A250 units = 0.2347 μM = 0.1914 mg.
Forma física
Lyophilizate
Nota de preparación
Working concentration: The recommended working concentration with T7, T3 or SP6 RNA Polymerases is 1 mM.
Reconstitución
For best results, dissolve in water or TE at 10 mM.
Otras notas
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.