10481238001
Roche
pBR322 DNA
solution, pkg of 200 μL (250 μg/ml)
Sinónimos:
dna, pbr 322
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
envase
pkg of 200 μL (250 μg/ml)
fabricante / nombre comercial
Roche
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
Descripción general
Aplicación
Secuencia
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?