MilliporeSigma
RIE156320635
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-2',3',4',5',6'-pentafluorobenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
330.21
Número MDL:
Iupac Name
3-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H7F5O3/c1-6(21)23-8-4-2-3-7(5-8)15(22)9-10(16)12(18)14(20)13(19)11(9)17/h2-5H,1H3
Clave InChI
MIPXQKTWTQXBKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-62
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)