RIE156319033
Rieke Metals, Inc.
4-[(1-Pyrrolidino)methyl]phenylzinc iodide 0.5 M in Tetrahydrofuran
0.5 M in Tetrahydrofuran
About This Item
Iupac Name
iodo[4-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl]zinc
Inchi Code
1S/C11H14N.HI.Zn/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-12;;/h2-3,6-7H,4-5,8-10H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
JBGFEYVXYPZHLY-UHFFFAOYSA-M
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)