MilliporeSigma
PRIH3239D1A5
Princeton BioMolecular Research, Inc.
1-Piperazin-1-ylmethyl-cyclopropanecarbonitrile
About This Item
Peso molecular:
165.24
Número MDL:
Iupac Name
1-(1-piperazinylmethyl)cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H15N3/c10-7-9(1-2-9)8-12-5-3-11-4-6-12/h11H,1-6,8H2
Clave InChI
RVARUIRRLRAKIB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Liquid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR158708
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)