ZSR240RLTK
Kit de sistema de purificación Milli-Q® SR 240L
Pure RO water production station with two 3.5 L SQ Switch Tanks and SQ Gravity Valve
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
16 kg operating weight (35.3 lb) (production station with two SQ Switch 3.5 L tank)
60 L/day max. usage
9 kg operating weight (19.8 lb)
system H
50.3 cm (19.8 in.)
system W
39.2 cm (15.4 in.)
system depth
22 cm (8.7 in.)
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
product water quality: type 3 water (RO water)
greener alternative category
General description
El sistema de purificación de agua Milli-Q® SR 240L abastece de agua purificada por ósmosis inversa (RO) a dos depósitos SQ Switch de 3,5 l portátiles. Viene equipado con una válvula de gravedad para dispensar agua RO directamente desde la base del depósito SQ Switch.
Gracias a los depósitos SQ Switch portátiles, el sistema de agua se adapta a cualquier configuración de laboratorio: la unidad de producción de agua RO se coloca junto a una fuente de agua potable, mientras que pueden un número ilimitado de módulos de dispensación ultrapura en cualquier lugar del laboratorio o el edificio donde haya una toma de corriente. Esto permite una instalación flexible que puede adaptarse y escalarse fácilmente según los requisitos cambiantes del laboratorio.
Esta configuración de depósito doble es adecuada para laboratorios más grandes que tienen mayores requisitos de agua ultrapura.
Features and Benefits
- Recarga rápida (en tan solo 6 minutos) del depósito SQ Switch portátil con agua purificada por RO recién producida gracias al cartucho de RO de gran caudal (hasta 42 l/h) de la estación de producción de agua purificada; el lazo de recuperación de agua RO conserva el 50% del agua rechazada; el enjuague automático de la membrana de RO mantiene su elevado rendimiento
- La configuración compacta, junto con el manual de instalación autoguiada y los vídeos, le permiten conectar el sistema donde sea adecuado para la actividad de su laboratorio y cambiarlo de posición más tarde si es necesario
- Escalabilidad ilimitada con una estación de producción de agua purificada RO capaz de alimentar varios módulos autónomos de dispensación de agua ultrapura Milli-Q® SQ 200. Esto propicia la expansión de la actividad de laboratorio al tiempo que limita la inversión presupuestaria
- La sustitución del cartucho mediante giro y bloqueo simplifica el mantenimiento y limita los costos de funcionamiento
- El tamaño compacto, junto al ahorro de agua y energía, propician los esfuerzos de sostenibilidad del laboratorio
- Cuando se combina con el módulo de dispensación de agua ultrapura Milli-Q® SQ 200 autónomo, los laboratorios se benefician de:
- Dispensación manual sencilla que permite a cualquier usuario nuevo o no entrenado suministrar agua ultrapura a un caudal variable, desde un máximo de 1,6 l/min hasta gota a gota
- Un led de color que indica de un vistazo la calidad del agua ultrapura (Tipo I) con una resistividad fiable de 18,2 MΩ·m y una lámpara UV de fotooxidación integrada que reduce el TOC
- Agua ultrapura recién dispensada, disponible en cualquier lugar, dentro o fuera del laboratorio, gracias al depósito SQ Switch portátil
Components
Este número de referencia incluye:
- La estación de producción de agua purificada por RO
- Un depósito Milli-Q® SQ Switch 3.5L
- Una válvula de gravedad SQ
Este número de referencia no incluye:
- Los cartuchos SQPAK™
- El cable de alimentación adaptado a la red eléctrica local
Legal Information
For use with
consumable
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.