Documentos clave
YG-10ML-SAM
Sigma-Aldrich
YG, Anti-Toxo FFMU MS-415 10ML Sample
clone MS-415, from human
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
human
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MS-415, monoclonal
isotipo
IgM
Condiciones de envío
wet ice
Especificidad
Anti-p30 TOXO
Aplicación
SAMPLE FOR EVALUATION ONLY
Precaución
Partially processed reagent for further manufacture of non-injectable products only. The absence of all viral antigens has not been determined. No US Standard of Potency. Do not use if turbid. Contains 0.1% (w/v) sodium azide.
Almacenamiento y estabilidad
2–8 °C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable