XX631K005
Lab Incubator
Single Chamber, AC/DC input 230 V, 50 Hz
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
chamber size
1
input
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type food(s)
sample type cider
sample type wine
sample type dairy
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type bottled water
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
industrial qc (microbial monitoring)
water monitoring
General description
application
Components
Certificados de análisis (COA)
Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico