Documentos clave
XX1004704
Millipore
Glass funnel, 300 mL, borosilcate
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materiales
borosilicate glass
Diámetro
47 mm
embudo capacidad
300 mL
aplicaciones
filtration
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
REMOVE FROM SCOPE
Aplicación
Accessories for filter holders for sample preparation.