Documentos
SX1243F
Supelco
Sulfuric acid solution (0.02N)
Sinónimos:
Sulfuric acid solution, normality
About This Item
Fórmula lineal:
H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
UNSPSC Code:
12352322
agency
traceable to NIST
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Specifications
Tolerance: ±0.00010N
Analysis Note
Color Limit: "10 max."
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1