Documentos clave
SX0650
Supelco
Sodium Molybdate, Dihydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Sodium Molybdate, Dihydrate, Disodium Molybdate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
MoNa2O4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
241.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-551-7
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
meets USP/NF
Ensayo
99.5-103.0%
Formulario
powder
color
white
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp
687 °C
solubilidad
840 g/L
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.015%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clave InChI
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análisis
Ammonium (NH4)0.001% maxAssay99.5-103.0%Chloride (Cl)0.005% maxColorWhiteFormPowderHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSulfate (SO4)0.015% maxpH of a 5% solution at 25°C7.0-10.5
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable