Documentos clave
SX0143J
Supelco
Gel de sílice
28-200 Mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
Sinónimos:
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
Seleccione un Tamaño
2.5 KG
$449.00
$449.00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2.5 KG
$449.00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41123003
Número índice de la CE:
231-545-4
$449.00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder or crystals
color
white
tamaño de partícula
<2 mm
28-200 mesh (>=80%)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Color: White
Form: Crystals to powder
Mesh size (28-200): 80% min
Suitability for moisture absorption: To pass test
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable