Documentos clave
ST1709
Sigma-Aldrich
Anti-SKP1A Mouse mAb (1H8)
liquid, clone 1H8, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-S-Phase Kinase-Associated Protein 1
Seleccione un Tamaño
100 μG
$385.00
$385.00
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$385.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$385.00
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H8, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Skp1(21402)
Descripción general
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~18 kDa SKP1A protein.
Recognizes the ~18 kDa SKP1A protein in HeLa cells.
This Anti-SKP1A Mouse mAb (1H8) is validated for use in Immunoblotting for the detection of SKP1A.
Inmunógeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 53-161 human SKP1A, expressed as a GST fusion protein
Aplicación
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análisis
Negative Control
293T cells
Positive Control
HeLa cells
Otras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable