SSEP0470W
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 3,0 μm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, w/ 6 mm hydrophobic edge
Sinónimos:
MF-Millipore™ Membrane Filter, Hydrophobic Edge, 3 µm pore size
About This Item
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parámetros
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Longitud
122 mm
Borde An
6 mm , hydrophobic edge
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
grosor
150 μm
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
3.0 μm pore size
83 % porosity
punto de burbuja
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Applications:
- Microbiological and sterility testing of antibiotics and bacteriostatic drugs
- Filling machine operations
-Available in sterile or autoclave-ready packs
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3