Documentos clave
R04586
Sigma-Aldrich
Formalin
ready-to-use solution, Harleco®, 10%
Sinónimos:
NBF Fixative, Formaldehyde solution 10%
About This Item
Código UNSPSC:
12352501
aplicaciones:
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Formulario
ready-to-use solution
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Harleco®
concentración
10%
color
colorless
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Formalin
R04586-76 1L Poly Bottle
HARLECO® Ready-to-use fixing solution, 10% Neutral Buffered Formalin (NBF)
Aplicación
Click here for printer friendly instructions for adapting a hand pump to the 20L HDPE drum.
HARLECO® Ready-to-use fixing solution, 10% Neutral Buffered Formalin (NBF)
Componentes
EMD No. R04586-45 contains 450mL in a 1L Poly Jar
EMD No. R04586-01 is 2 x 10L
Información legal
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable