Documentos clave
R03379
Sigma-Aldrich
Formalin
ready-to-use solution, Harleco®, 10%
Sinónimos:
Fixative
About This Item
Código UNSPSC:
12352501
Formulario
ready-to-use solution
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Harleco®
concentración
10%
color
colorless
pH
7
mp
-9.21 °C
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
HARLECO®Ready-to-use fixing solution, 10% Carbonate Buffered
Aplicación
HARLECO®Ready-to-use fixing solution, 10% Carbonate Buffered
Información legal
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable