PK1010
PhosphoDetect Anti-Syk (pTyr525/526) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr525/pTyr526)
Información sobre el gen
human ... SYK(6850)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
ELISA (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
293T cells transfected with wild-type Syk and CD8
Otras notas
Turner, M., et al. 2000. Immunol. Today21, 148.
Zang, J., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 35442.
Chu, D.H., et. al. 1998. Immunol. Rev.165, 167.
Cheng, A.M. and Chan, A.C. 1997. Curr. Opin. Immunol.9, 528.
Kurosaki, T. 1997. Curr. Opin. Immunol.9, 309.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2