Documentos clave
MXRJ1000TLA
Millipore
1000L Pwr MIX sst carrier w/ temp sensor, load cells, ASME
Seleccione un Tamaño
1 EA
$93,577.00
$93,577.00
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$93,577.00
About This Item
UNSPSC Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
$93,577.00
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
material
304L stainless steel leg(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Quality Level
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1978 mm
77.84 in. (1977,5 mm)
W
54.28 in. (1379 mm)
depth
56.88 in. (1444.6 mm)
weight
1490 lb (676 kg)