MR-056
EmbryoMax® FHM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, with Phenol Red & Hyaluronidase
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type: mouse embryo(s)
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable