MIXU100L102
Mobius® 100L Mixer Carrier
unjacketed
Sinónimos:
Mobius® 100L mixer carrier, unjacketed
About This Item
Productos recomendados
Materiales
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nivel de calidad
Parámetros
4-40 °C temperature
Altura
126.5 cm (49.8 in.)
Anchura
83 cm (32.7 in.)
Profundidad
67 cm (26.4 in.)
peso
186 kg (410 lb)
Categorías relacionadas
Información legal
Para utilizar con