Documentos
MERSSTX01
Millipore
Electrodos de sustitución, 1 par
Sinónimos:
Electrode Set, Replacement Electrodes
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
manufacturer/tradename
Millicell®
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
shipped in
ambient
General description
El Millicell® ERS -2 (sistema de resistencia eléctrica) mide de manera fiable el potencial y la resistencia de la membrana de las células epiteliales en cultivo. Este dispositivo mide cualitativamente la salud de las monocapas celulares y cualitativamente la confluencia celular. Una bolita de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) en la punta de cada electrodo mide el voltaje. Debido al pequeño tamaño de los electrodos, puede medirse fácilmente el voltaje transepitelial y la resistencia de las células cultivadas en membranas microporosas. Los accesorios consisten en un conjunto de electrodos de sustitución (fijos), un conjunto de electrodos ajustables y un conjunto de electrodos especializados para utilizar con las plaquitas de cultivo celular Millicell-96.
Características y beneficios:
- Equipo portátil que encaja en las campanas de flujo laminar
- Las mediciones no comprometen la esterilidad ni dañan las células en la membrana
- Ampliamente citado y recomendado en los protocolos de cultivo de células epiteliales
Aplicaciones:
- Medición de la resistencia eléctrica transepitelial (TEER), Evaluación de la salud de monocapas celulares, Medición cuantitativa de la confluencia
Application
Categoría de investigación
Cultivo celular
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Lisanne M M Gommers et al.
Acta biomaterialia, 99, 110-120 (2019-08-30)
Intestinal enterocytes are key players in the absorption of magnesium (Mg2+) and calcium (Ca2+). Understanding the exact molecular mechanisms by which their absorption behavior is regulated could greatly improve treatment strategies for stimulating intestinal absorption in diseases with Mg2+ and/or