Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
JA.11
eCl@ss:
25169090
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
manufacturer/tradename
MAS-100®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Tipo de servicio: Servicios de validación
Application
El informe de verificación del muestreador MAS-100 VF está a su disposición para acelerar y facilitar la verificación, y para garantizar que el rendimiento de su sistema sigue cumpliendo con sus especificaciones verificadas.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG