MABX8411
Anti-COVID-19, MERS & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1056
suitable for ELISA
Sinónimos:
SARS-CoV-2
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1056, monoclonal
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
ELISA: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable