MABT1565
Anti-Desmin Antibody, clone DE-U-10
Sinónimos:
CMD1I, CSM1, CSM2
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DE-U-10, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 53.6 kDa
observed mol wt ~16 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
hamster, human, rat, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
porcine
envase
antibody small pack of 100
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
Porcine ... DES(396725)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in mouse skeletal muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Desmin in mouse skeletal muscle tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Desmin in human skeletal muscle tissue extracts.
ELISA Analysis: A representative lot detected Desmin in ELISA applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Desmin in Western Blotting applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Desmin in Immunofluorescence applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable