MABT106
Anti-Protein Spindly Antibody, clone 9D10.2
clone 9D10.2, from mouse
Sinónimos:
Protein Spindly, hSpindly, Arsenite-related gene 1 protein, Coiled-coil domain-containing protein 99, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.4A
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9D10.2, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SPDL1(54908)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Cytoskeleton
Calidad
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Protein Spindly in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HEK293 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable