MABS421
Anti-DKK3, clone 4G7 Antibody
ascites fluid, clone 4G7, from mouse
Sinónimos:
Dickkopf-related protein 3, Dickkopf-3, Dkk-3, hDkk-3
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4G7, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DKK3(27122)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected DKK3 in HEK293, MCF-7 and HL7702 cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable