MABS1187
Anti-phospho-GADS (Thr262) Antibody, clone 6E11.2
clone 6E11.2, from mouse
Sinónimos:
GRB2-related adapter protein 2, Thr262 phosphorylated, Adapter protein GRID, Thr262 phosphorylated, GRAP-2, Thr262 phosphorylated, GRB-2-like protein, Thr262 phosphorylated, Grb2-related adapter protein downstream of Shc, Thr262 phosphorylated, GRB2L, Th
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6E11.2, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr262)
Información sobre el gen
human ... GRAP2(9402)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Immunological Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GADS Thr262 phosphorylation induction in 10 µg lysate from Calyculin A- and TNFα-treated Jurkat cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable