MABN893
Anti-ABCA1 Antibody, clone MABI98-7
clone MAB198-7, from rat
Sinónimos:
ATP-binding cassette sub-family A member 1, ATP-binding cassette transporter 1, ATP-binding cassette 1, ABCA 1, ABCA-1
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MAB198-7, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bovine ... Abca1(535379)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected ABCA1 in human cerebral cortex, thalamus, and kidney tissues.
Produced in collaboration with MAB Institute, Inc.
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL diultion of this antibody detected ABCA1 in 10 µg of Calyculin and Okadaic Acid treated NIH-3T3 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable