MABN812
Anti-VPS4A Antibody, clone 14B1.1
clone 14B1.1, from mouse
Sinónimos:
Vacuolar protein sorting-associated protein 4A, Protein SKD2, VPS4-1, hVPS4, VPS4A
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
14B1.1, monoclonal
reactividad de especies
human, rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VPS4A(27183)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected VPS4A in rat cerebral cortex tissue.
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected VPS4A in 200 µg of Jurkat cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable