MABN720
Anti-TBX1 Antibody, clone 7E12.1
culture supernatant, clone 7E12.1, from mouse
Sinónimos:
T-box transcription factor TBX1, T-box protein 1, Testis-specific T-box protein
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7E12.1, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TBX1(6899)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Transcription Factors
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TBX1 in 10 µg of HUVEC lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2