MABN359
Anti-SLC22A3 Antibody, clone 4H6.1
clone 4H6.1, from mouse
Sinónimos:
Solute carrier family 22 member 3, Extraneuronal monoamine transporter, EMT, Organic cation transporter 3, SLC22A3
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4H6.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC22A3(6581)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected SLC22A3 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable