MABF150D
Anti-IL-2 (mouse), clone JES6-5H4, biotin conjugate Antibody
clone JES6-5H4, from rat
Sinónimos:
Interleukin-2 (IL-2), T-cell growth factor (TCGF), IL-2
About This Item
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
JES6-5H4, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Il2(16183)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected IL-2 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable