MABE421
Anti-Lymphoid-specific helicase (SMARCA6) Antibody, clone 2G7.1
clone 2G7.1, from mouse
Sinónimos:
Lymphoid-specific helicase, Proliferation-associated SNF2-like protein, SWI/SNF2-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 6
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G7.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HELLS(3070)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Signaling Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lymphoid-specific helicase (SMARCA6) in 10 µg of human thymus tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable