MABE1796M
Anti-YL-1 Antibody, clone EX-1Y32
clone EX-1Y32, from mouse
Sinónimos:
Vacuolar protein sorting-associated protein 72 homolog, Protein YL-1, Transcription factor-like 1
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EX-1Y32, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A 1:800 dilution from a representative lot detected YL-1 in HeLa cells.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected YL-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: 1-10 µg from a representative lot detected YL-1 in Mouse embryonic fibroblast (MEF) total cell extracts.
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected YL-1 in Mouse embryonic fibroblast (MEF) cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash