MABE1153
Anti-MRE11 Antibody, clone 15B8.1E7.6
clone 15B8.1E7.6, from hamster(Armenian)
Sinónimos:
Double-strand break repair protein MRE11A, MmMRE11A, Meiotic recombination 11 homolog 1, MRE11 homolog 1, Meiotic recombination 11 homolog A, MRE11 homolog A
Productos recomendados
origen biológico
hamster (Armenian)
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
15B8.1E7.6, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MRE11(4361)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected MRE11 in 10 µg of Ramo cell lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable