MABD45
Anti-DDPIV/CD26 Antibody, clone 9F1.2
clone 9F1.2, from mouse
Sinónimos:
Dipeptidyl peptidase 4, ADABP, Adenosine deaminase complexing protein 2, ADCP-2, Dipeptidyl peptidase IV, DPP IV, T-cell activation antigen CD26, TP103, CD26, Dipeptidyl peptidase 4 membrane form, Dipeptidyl peptidase IV membrane form, Dipeptidyl peptida
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9F1.2, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DPP4(1803)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Stem Cell Research
Endothelial Stem Cells
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected DDPIV/CD26 in 10 µg of PC3 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable