MABC946
Anti-PKCζ Antibody, clone 14B12.3
clone 4B12.3, from mouse
Sinónimos:
Protein kinase C zeta type, nPKC-zeta, PKC-zeta, PKCζ
Seleccione un Tamaño
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B12.3, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRKCZ(5590)
mouse ... Prkcz(18762)
rat ... Prkcz(25522)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected PRKCZ in human cerebral cortex, human cerebellum and mouse brain tissues.
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PKCζ in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable